Learn More
Óxido de hafnio(IV), 99,9 % (base metálica excepto Zr), Zr <0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313248
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Hafnium(IV) oxide is an intermediate. Hafnia is used in optical coatings, and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors and in advanced metal-oxide-semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12055-23-1
Fórmula molecular HfO2
Peso molecular (g/mol) 210.49
Número MDL MFCD00003565
Clave InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dióxido de hafnio (4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium(IV) oxide
Punto de fusión 2774°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr < 0,5 %
Índice Merck 14,4588
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.49
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 9.68 g/mL