Learn More
Óxido de hafnio(IV), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hafnium(IV) oxide |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% |
Fórmula lineal | HfO2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.49 |
Porcentaje de pureza | 85% (Hf typical) |
Grado | base de trazas de metales |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hafnium(IV) oxide