Learn More
Óxido de hafnio(IV), 99,995 %, (base metálica excluyendo Zr), Zr típicamente < 0,2 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436955
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. It is also used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12055-23-1
Fórmula molecular HfO2
Peso molecular (g/mol) 210.49
Número MDL MFCD00003565
Clave InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dióxido de hafnio (4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium (IV) oxide
Punto de fusión 2774°C
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr típicamente < 0,2 %
Índice Merck 14,4588
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.49
Porcentaje de pureza 99.995%
Olor Odorless
Densidad 9.68 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de hafnio(IV), 99,995 %, (base metálica excluyendo Zr), Zr típicamente < 0,2 %, Thermo Scientific Chemicals >