Learn More
Óxido de hafnio(IV), 99 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific Chemicals
94.40€ - 281.00€
CAS | 12055-23-1 |
---|---|
Fórmula molecular | HfO2 |
Peso molecular (g/mol) | 210.49 |
Número MDL | MFCD00003565 |
Clave InChI | WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | dióxido de hafnio (4+) |
SMILES | [O--].[O--].[Hf+4] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11371888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011835.14 |
25 g |
94.40€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11381888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011835.22 |
100 g |
281.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. Also, used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12055-23-1 | |
210.49 | |
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[Hf+4] |
HfO2 | |
MFCD00003565 | |
dióxido de hafnio (4+) |
Especificaciones
Hafnium(IV) oxide | |
12055-23-1 | |
99% (Metals Basis) | |
MFCD00003565 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[Hf+4] | |
210.49 | |
9.68 g/mL |
2774°C | |
Polvo de malla -325 | |
HfO2 | |
3260 | |
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N | |
dióxido de hafnio (4+) | |
210.49 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 235-013-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes