Learn More
Sulfato de hafnio(IV), 99,9 % (base metálica excepto Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309778
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 15823-43-5 | HfO4S | 274.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15823-43-5
Fórmula molecular HfO4S
Peso molecular (g/mol) 274.55
Número MDL MFCD00168081
Clave InChI KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium
PubChem CID 13094115
Nombre IUPAC hafnium sulfate
SMILES [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium (IV) sulfate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr < 1 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.62 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%