Learn More
Sulfato de hafnio(IV), 99,9 % (base metálica excepto Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15823-43-5 | HfO4S | 274.55 g/mol
229.14€ - 990.93€
CAS 15823-43-5
Fórmula molecular HfO4S
Peso molecular (g/mol) 274.55
Número MDL MFCD00168081
Clave InChI KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium
PubChem CID 13094115
Nombre IUPAC hafnium sulfate
SMILES [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11399768
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
044244.06
5 g
229.14€
5 g
11309778
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
044244.14
25 g
990.93€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
15823-43-5
274.55
KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L
13094115
[Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
HfO4S
MFCD00168081
hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium
hafnium sulfate
Especificaciones
Hafnium (IV) sulfate
Polvo
HfO4S
hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium
[Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
274.55
370.62 (Anhydrous)
15823-43-5
(Base metálica excepto Zr), Zr < 1 %
MFCD00168081
KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L
hafnium sulfate
13094115
99.9%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes