Learn More
Polvo de hafnio, malla -325, 99,6 % (base metálica excepto Zr), Zr <3,5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 7440-58-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Hf |
Peso molecular (g/mol) | 178.49 |
Número MDL | MFCD00011032 |
Clave InChI | VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire |
PubChem CID | 23986 |
ChEBI | CHEBI:33343 |
Nombre IUPAC | hafnio |
SMILES | [Hf] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-58-6 | |
178.49 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
23986 | |
hafnio |
Hf | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Especificaciones
Hafnium powder | |
7440-58-6 | |
Hf | |
UN2545 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
hafnio | |
23986 | |
99.6% | |
Odorless |
Gris | |
(Base metálica excepto Zr), Zr nominal 2 a 3,5 % | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
[Hf] | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
−325 Mesh | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H251
Se calienta espontáneamente: puede inflamarse.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,2; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:POLVO DE HAFNIO, SECO
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MG4600000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Hafnio
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido pirofórico Categoría 1
- Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
- P422-Almacenar el contenido en .
- P420-Almacenar alejado de otros materiales.