Learn More
Esponja de hafnio, 99,6 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific™
Código de producto. p-4408101
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-58-6
Fórmula molecular Hf
Peso molecular (g/mol) 178.49
Número MDL MFCD00011032
Clave InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nombre IUPAC hafnio
SMILES [Hf]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray sponge
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Formulario Esponja gris plata
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hafnio
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P422-Almacenar el contenido en .
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.