Learn More
Alambre de hafnio, 0,25 mm de diámetro, 99,97 % (base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal, Thermo Scientific Chemicals
60.20€ - 665.31€
CAS 7440-58-6
Fórmula molecular Hf
Peso molecular (g/mol) 178.49
Número MDL MFCD00011032
Clave InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nombre IUPAC hafnio
SMILES [Hf]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11361258
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010200.BW
50 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11381258
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010200.G2
2 m
184.92€
2 metros
11371258
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010200.G6
10 m
665.31€
10 metros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-58-6
178.49
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
23986
hafnio
Hf
MFCD00011032
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CHEBI:33343
[Hf]
Especificaciones
Hafnium wire
7440-58-6
Hf
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
[Hf]
178.49
CHEBI:33343
Odorless
Alambre, ≈0,64g/m
0.25mm (0.01 in.) dia.
(Base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal
MFCD00011032
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
hafnio
23986
99.97%
≈0.64g/m
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes