Learn More
Alambre de hafnio, 0,5 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica sin Zr), Zr 3 % nominal, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
500 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hafnium wire |
Nombre de nota | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal |
Cantidad | 500 cm |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈2.6g/m |
Formulario | Alambre, ≈2,6g/m |