Learn More
Alambre de hafnio, 0,5 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica sin Zr), Zr 3 % nominal, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
missing translation for 'unitSize'
100 cm
25 cm
500 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hafnium wire |
Nombre de nota | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal |
Cantidad | 100 cm |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈2.6g/m |
Formulario | Alambre, ≈2,6g/m |