Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel de un solo uso inhibidor de la fosfatasa Halt™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
10 ml
24 × 100 μl
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
5 ml
cada uno
Descripción
Proteja la fosforilación de las proteínas en células y tejidos con el cóctel inhibidor de fosfatasas Thermo Scientific™ Halt.
- El cóctel inhibidor de fosfatasas Halt protege las fosforoproteínas de las fosfatasas de serina/treonina, así como de las fosfatasas de proteína tirosina (PTP) durante la lisis celular.
- El cóctel contiene una mezcla de cuatro inhibidores de amplia especificidad, incluido fluoruro de sodio, ortovanadato de sodio, pirofosfato de sodio y beta-glicerofosfato.
- Con un cómodo envase en formato de 100X, el cóctel es estable a 4 °C y es adecuado para su uso con cualquier extracto de células o tejido.
- El cóctel evita la fosforilación de proteínas en ensayos de inmunoprecipitación y cinasa.
- La fosforilación y la desfosforilación poseen un interruptor de encendido y apagado molecular que regula muchas vías biológicas clave dentro de la célula, incluida la transducción de la señal, la división celular y la apoptosis.
- Para estudiar de manera eficaz los estados de activación de la fosforilación, deben desactivarse las fosfatasas para impedir su actividad no controlada en la lisis celular.
Características adicionales
- Desprovisto de inhibidores de proteasa: para protegerse contra proteasas y fosfatasas, utilice el cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt (78420).
- Dializable: es posible dializar o desalinizar la muestra para eliminar de forma eficaz los inhibidores de los extractos celulares antes de realizar procedimientos que se ha descubierto que son incompatibles con los componentes del cóctel.
- Suministrado como concentrado 100X: eficaz cuando se usa con una concentración final de 1X; sin embargo, las muestras que contienen niveles particularmente altos de actividad de fosfatasa pueden requerir una concentración final de 2-3X.
- Compatibilidad: compatible con la mayoría de los reactivos de lisis celular basados en detergentes, incluidas todas las soluciones de lisis celular Thermo Scientific Pierce.
- Formato todo en uno: inhibe tanto las fosfatasas de serina/treonina como las fosfatasas de proteína tirosina.
- Compatible con ensayos de proteínas comunes: funciona con ensayos de proteínas estándar, incluidos ensayos BCA y Coomassie (Bradford).
- Almacenamiento cómodo: el almacenamiento en refrigerador (de 2 a 8 °C) ahorra un valioso espacio en el congelador y permite un uso inmediato.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Cóctel inhibidor de fosfatasa |
Contenido y almacenamiento | Tras la recepción, almacenar el producto a 4 °C. No congelar. |
Formulario | Líquido |
Línea de productos | Halt™ |
Tipo de reactivo | Inhibidor de la fosfatasa |
Inhibidores | Inhibidor de la fosfatasa |
Cantidad | 1 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate