Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación TLLX
Las jeringas se han diseñado para encajar en o con diversos instrumentos, como MICROLAB™ 500 y MICROLAB 1000
Marca: Hamilton™ 80222
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- Luer Lock de PFTE con tope (TLLX): junta cónica Luer macho con cono de latón chapado en níquel. Se conecta al instrumental MICROLAB 500.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
0,029 in | |
0,729 mm | |
Tope del émbolo para instrumental | |
1000 psi | |
115°C | |
1702 | |
Unidad | |
Instrumentos Microlab 500 |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
0,305 in | |
7,75 mm | |
Jeringa estanca a los gases | |
239 °F | |
50 °F | |
No se incluye la aguja | |
25 μl | |
Luer Lock |