Learn More
Hamilton™ Agujas con orificio lateral y cono Kel-F (Luer Lock)
Kel-F hub (KF) needles can be used with Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes and connectors. Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom lengths and point styles are available.
203.00€ - 223.00€
Especificaciones
Material | Latón niquelado (cono) |
---|---|
Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
Tipo de producto | Aguja con cono Kel-F |
Estilo de punta de aguja | Cono |
Para utilizar con (equipo) | Jeringas y conectores de punta Luer y Luer-Lock de PTFE |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10318662
|
Hamilton™
7746-01 |
16 G |
203.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10135452
|
Hamilton™
7746-07 |
23 G |
219.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11540152
|
Hamilton™
7746-03 |
18 G |
212.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11550152
|
Hamilton™
7746-04 |
20 G |
219.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10245612
|
Hamilton™
7746-06 |
22 G |
218.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11570152
|
Hamilton™
7746-08 |
24 G |
218.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11590152
|
Hamilton™
7746-10 |
26 G |
219.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11500162
|
Hamilton™
7746-11 |
22s G |
203.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10217734
|
Hamilton™
7746-12 |
26s G |
203.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11580152
|
Hamilton™
7746-09 |
25 G |
208.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11560152
|
Hamilton™
7746-05 |
21 G |
223.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11530152
|
Hamilton™
7746-02 |
17 G |
203.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Kel-F Hub Compatible Syringe Terminations
- Luer Tip (LT)- The needles are removable and fit over a ground glass hub which is tapered in the shape of a male luer. The LT termination will accept most hypodermic needles but was designed specifically for use with Hamilton Kel-F needles. This termination increases the dead volume in the syringe, which may not be appropriate for some applications. Autoclavable when disassembled.
- PTFE Luer Lock (TLL)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors. Also, the TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations. Autoclavable when disassembled, except on 25 mL and greater syringes. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
- Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-10
Six needles per pack.
Especificaciones
Latón niquelado (cono) | |
Aguja con cono Kel-F | |
Jeringas y conectores de punta Luer y Luer-Lock de PTFE |
2 in | |
Cono |