Learn More
Hamilton™ Alambres de limpieza de tungsteno
Para la limpieza mecánica para eliminar obstrucciones de agujas.
21.55€ - 27.85€
Especificaciones
Material | Tungsten |
---|---|
Longitud (imperial) | 7 pulg |
Longitud (métrico) | 17,78 cm |
Tipo de producto | Alambre de limpieza |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10464302
|
Hamilton™
18306 |
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 23s |
21.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11588853
|
Hamilton™
18303 |
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 24 a 26G |
23.70€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10612503
|
Hamilton™
18300 |
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 26s y de 31 a 33G |
27.85€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10642003
|
Hamilton™
18301 |
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 22s, 25s y de 28 a 30G |
25.30€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10345382
|
Hamilton™
18302 |
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 27G |
23.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10427171
|
Hamilton™
18304 |
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 22, 23G y más grandes |
26.80€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Se puede pasar a través de la aguja para eliminar los bloqueos
- Para una variedad de calibres
- Se suministra en un paquete de 10
Información de órdenes
Diez alambres por paquete.
Especificaciones
Tungsten | |
7 pulg | |
17,78 cm | |
Alambre de limpieza |