Learn More
Hamilton™ Tubo de PTFE adaptado a Luer Lock hembra
Conectar a una jeringa u otro componente
51.00€ - 61.40€
Especificaciones
Tipo | Conjunto de tubos |
---|---|
Longitud (imperial) | 12 pulg |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Longitud (métrico) | 30,48 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Conectar a una jeringa u otro componente |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11573084
|
Hamilton™
90615 |
15 G |
51.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11503094
|
Hamilton™
90618 |
18 G |
51.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10642503
|
Hamilton™
90619 |
19 G |
55.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10770145
|
Hamilton™
90620 |
20 G |
61.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11543094
|
Hamilton™
90624 |
24 G |
51.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11533094
|
Hamilton™
90622 |
22 G |
53.04€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11563094
|
Hamilton™
90628 |
28 G |
51.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10332932
|
Hamilton™
90630 |
30 G |
57.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Made of PTFE
- One female luer fitting on the end
- Tubing is 12 in. in length
Especificaciones
Conjunto de tubos | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Conectar a una jeringa u otro componente |
12 pulg | |
30,48 cm |