Learn More
Bolsas desecantes Hammond™ Drierite™, Cole-Parmer™
Código de producto. 11833092 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 750
6 g
1 oz.
8 oz.
Proteja los materiales de la corrosión con estas bolsas de desecante. Las bolsas de desecante Hammond™ Drierite™ reducen la humedad a un punto de rocío de 100°F en 10 horas y son herméticas al polvo. Los materiales envasados con estas bolsas están protegidos de la corrosión durante muchos meses.
Las bolsas de crepe no tejidas llenas de Drierite (sulfato de calcio anhidro) secan completamente el aire dentro de un envase o contenedor durante el envío o almacenamiento.
  • Resistentes y mantenidas juntas por sellos de calor
  • Funcionan bien a temperaturas elevadas
  • No libera la humedad absorbida a menos de 176 °C (350 °F)
Especificaciones
Material Calcium Sulfate
Cantidad 8 oz.
Idoneidad These Bags are Dust-Tight and Will Protect For Many Months
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Drierite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: calcium sulphate, cobalt dichloride