Learn More
Bolsas desecantes Hammond™ Drierite™, Cole-Parmer™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 750
6 g
1 oz.
8 oz.
Tamaño de la unidad:
750 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 750
Descripción
Las bolsas de crepe no tejidas llenas de Drierite (sulfato de calcio anhidro) secan completamente el aire dentro de un envase o contenedor durante el envío o almacenamiento.
- Resistentes y mantenidas juntas por sellos de calor
- Funcionan bien a temperaturas elevadas
- No libera la humedad absorbida a menos de 176 °C (350 °F)
Especificaciones
Especificaciones
Material | Calcium Sulfate |
Cantidad | Paquete de 750 |
Idoneidad | Estas bolsas presentan protección contra el polvo y aportarán protección durante muchos meses |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X750 BAG DRIERITE 3G
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- MIXTURE LIST-Contém: calcium sulphate