Learn More
Bellingham Stanley™ Refractómetro portátil
Instrumentos de calidad superior adecuados para su uso en los entornos más exigentes
Especificaciones
Cantidad 1Cada una
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Los refractómetros digitales portátiles Opti son instrumentos de alta fiabilidad y calidad superior adecuados para su uso en los entornos más exigentes. Construidos con las últimas técnicas de fabricación, incluidos el moldeo por inyección de acero inoxidable para construir la placa de prisma fácil de limpiar, la soldadura ultrasónica para unir las carcasas y una membrana de interruptor de caucho para protegerlos aún más contra la entrada de humedad y el desgaste excesivo. Pueden utilizarse para controlar los sólidos disueltos o las proporciones de mezcla de numerosos productos, desde fruta fresca hasta productos químicos industriales.
  • Modelos a escala simple y doble
  • Calibración a cero con agua
  • Placa de prisma poco profundo
  • Diseño ergonómico con estampado de manos pequeñas
Para el análisis de alimentos, bebidas, frutas y productos químicos, también tienen aplicaciones en el sector automovilístico
Especificaciones
Especificaciones
1Cada una