Learn More
Solución de Hanus, Honeywell Fluka™
Volumétrica, 0,1 M de IBR
114.00€ - 424.55€
CAS | 7789-33-5 |
---|---|
Fórmula molecular | BrI |
Peso molecular (g/mol) | 206.81 |
Número MDL | MFCD00011353 |
Clave InChI | CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution |
PubChem CID | 82238 |
Nombre IUPAC | bromano de yodo |
SMILES | BrI |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15624800
|
Honeywell-Fluka
35097-500ML |
500 mL | N/A | ||||||
15614800
|
Honeywell-Fluka
35097-1L |
1 L |
223.98€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15644800
|
Honeywell-Fluka
35097-6X500ML |
6 x 500 mL | N/A | ||||||
15634800
|
Honeywell-Fluka
35097-6X1L |
6 x 1 L | N/A | ||||||
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
7789-33-5 | |
206.81 | |
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N | |
82238 | |
BrI |
BrI | |
MFCD00011353 | |
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution | |
bromano de yodo |
Especificaciones
Hanus solution | |
BrI | |
UN2789 | |
40°C (104°F) | |
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N | |
bromano de yodo | |
82238 |
7789-33-5 | |
MFCD00011353 | |
3587194 | |
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution | |
BrI | |
206.81 | |
206.81g/mol |
Seguridad y manipulación
P280-P305 + P351 + P338-P310
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Hanus solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, Iodinebromide
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de Hanus, Honeywell Fluka™