Learn More
Horst™ Cinta calefactora modelo HB
118.00€ - 339.00€
Especificaciones
Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
---|---|
Modelo | HB |
Tipo de producto | Cinta de calefacción |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10637892
|
Horst™
20207 |
5 Lm |
339.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10210592
|
Horst™
|
0,5 Lm |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10301992
|
Horst™
20211 |
4 m |
306.48€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10341892
|
Horst™
20205 |
2,5 m |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10427511
|
Horst™
20206 |
3 m |
225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
∼Tensión de 230 V | |
HB | |
Cinta de calefacción |