Learn More
HCl Dilution Matrix, grado EP, Reagecon™
Código de producto. 12814733 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Fabricada según el capítulo 2 de la Farmacopea Europea. HCl Dilution Matrix, grado EP, Reagecon™ es una solución volumétrica de 10 g/l de ácido clorhídrico. Se utiliza como disolvente o matriz de dilución para una variedad de estándares, en particular soluciones de color primarias, estándar y de referencia de EP.
  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la UE farmacopea en las directrices del Capítulo 2
  • Fabricado de conformidad con los métodos ASTM, APHA, ACS, EP y USP
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • La solución lista para usarse elimina el tiempo y el trabajo de preparación de soluciones estándar precisas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Cantidad 1 L
Certificado de análisis Certificate of Analysis
Olor Characteristic
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Forma física Líquido
Concentración 10 g/L HCl
Sinónimo Muriatic acid, Hydrogen chloride
Color Incolora
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Grado UE. farmacopea Capítulo 2