Learn More
Brand™ Frascos rectangulares de boca ancha de HDPE
Fabricados con HDPE translúcido. Los frascos de HDPE cuadrados de boca ancha BRAND™ ahorran espacio en mesas y armarios estrechos. Cierre de polipropileno a prueba de manipulaciones que incluye cono de sellado con anillo de retención a presión. Ideales para su uso como recipiente de almacenamiento.
1.74€ - 10.35€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Incluye | Anillo de retención a presión |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color del tapón | Azul |
Closure Included | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11613129
|
Brand™
130412 |
100 ml | GL 32 | N/A | |||||
11623129
|
Brand™
130414 |
250 ml | GL 45 | N/A | |||||
11633129
|
Brand™
130418 |
500 ml | GL 54 | N/A | |||||
11643129
|
Brand™
130422 |
1000 ml | GL 54 | N/A | |||||
11653129
|
Brand™
130424 |
1500 ml | GL 80 | N/A | |||||
10121871
|
Brand™
130426 |
2500 ml | GL 80 |
N/A
|
N/A | ||||
11663129
|
Brand™
130428 |
4000 mL | GL 80 | N/A | |||||
Descripción
- Fabricados con HDPE translúcido.
- Cierre de polipropileno a prueba de manipulaciones que incluye cono de sellado con anillo de retención a presión.
- La forma rectangular ahorra espacio en mesas y armarios estrechos.
- Ideales para su uso como recipiente de almacenamiento.
Especificaciones
Translúcido | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Cuadrada | |
Polipropileno |
Anillo de retención a presión | |
Azul | |
Ancha | |
Frasco cuadrado | |
Tapón de rosca con cono de sellado |