Learn More
SCAT™ HDPE-EC Safety Canister and Cap
Electrically conductive safety canisters made of high-quality HDPE-EC material. Due to their grounding capability, flying sparks caused by electrical discharge can be prevented when disposing of flammable or explosive laboratory liquids.
5.15€ - 85.45€
Especificaciones
Color Negro
Material HDPE
Tamaño de rosca S50
Para utilizar con (aplicación) Para la recogida de residuos líquidos inflamables y adecuado para el sistema de seguridad S.C.A.T™
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
15745943
Ver documentos Detalles de la promoción
SCAT™
108421
Contenedor
85.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
17858743
Ver documentos Detalles de la promoción
SCAT™
108421-D
Replacement Screw Cap
5.15€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made of very robust and electronically conductive HDPE, which is highly resistant to all solvents commonly used in laboratories
  • Filling quantities from 10 L for the use with HPLC systems up to massive 60 L drums for the collection of large quantities of containers (e.g., professional SymLine™ Disposal Systems)
  • Thread types S50 is commonly used in the laboratory and are compatible with SCAT™ Safety Waste Caps range for the safe disposal of volatile hazardous substances
  • Special safety features such as integrated visibility strips or floats ensure permanent fill level monitoring
  • Practical designs as space-saving canisters allow safe storage of liquid waste even in small areas or in hazardous goods cabinets
  • Ideally suited for combination with SCAT™ Safety Waste Caps or the SymLine™ Disposal Systems
Especificaciones
Especificaciones
Negro
HDPE
S50
Para la recogida de residuos líquidos inflamables y adecuado para el sistema de seguridad S.C.A.T™