Learn More
Buerkle™ Recipiente eléctricamente conductor con aprobación UN, HDPE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
20 L
30 L
Descripción
- Construido con HDPE eléctricamente conductor para prevenir fuentes de ignición.
- Capaz de desviar una carga (resistencia superficial de < 109 ohmios) y se puede conectar a tierra
- Adecuado para su uso con líquidos inflamables.
- HDPE, capaz de desviar una carga
- Con asa de transporte tapón roscado
- Con aprobación UN para el transporte
- Apilable
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
Capacidad (métrico) | 20 L |
Certificaciones/conformidad | Aprobación UN para el transporte |
Tamaño del tapón | DIN 61 |
Color | Negro |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 200 x 495 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Se pueden conectar a tierra, lo que los hace adecuados para su uso con líquidos inflamables. |
Altura con tapón (métrico) | 495 mm |
Incluye | Asa de transporte, tapón roscado |