Learn More
Buerkle™ Tapa de HDPE para cuba redonda
La tapa de HDPE Buerkle™ para la cuba redonda es adecuada para usarse con cubas Buerkle™.
21.95€ - 49.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapa |
---|---|
Material | Polietileno |
Para utilizar con (equipo) | Para bañeras redondas |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10693533
|
Buerkle™
3482-0401 |
370 mm |
21.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10422372
|
Buerkle™
3482-0751 |
460 mm |
49.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Accesorio para cubas redondas
- Resistencia química
- Adecuado para alimentos
- Fabricado con HDPE
Especificaciones
Tapa | |
Polietileno | |
Para bañeras redondas | |
1 unidad |