Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de tubo macho de HDPE
Para una conexión rápida y sencilla de las trayectorias del líquido en el laboratorio sin necesidad de herramientas.
24.65€ - 30.15€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
Método de esterilización | Óxido de etileno |
Forma | Recto |
Tipo de producto | Racor dentado |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11705549
|
Masterflex™
30621-16 |
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | 3/4 NPT(M) |
25.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11715489
|
Masterflex™
30621-56 |
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | 3/8 NPT(M) |
24.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11755259
|
Masterflex™
30621-77 |
Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas) | 1/2 NPT(M) |
25.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11745489
|
Masterflex™
30621-75 |
Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) | 1/2 NPT(M) |
25.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11765708
|
Masterflex™
30621-35 |
Rosca NTP (macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) | 1/8 NPT(M) |
27.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11785479
|
Masterflex™
30621-46 |
Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | 1/4 NPT(M) |
26.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11795718
|
Masterflex™
30621-18 |
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) | 3/4 NPT(M) |
25.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11725489
|
Masterflex™
30621-64 |
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas) | 3/8 NPT(M) |
24.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11755708
|
Masterflex™
30621-62 |
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) | 3/8 NPT(M) |
25.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11799998
|
Masterflex™
30621-08 |
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 15,87 mm (5/8 pulgadas) | 3/4 NPT(M) |
30.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
- Available in a variety of configurations to meet your needs
- Adapts from a NPT male thread to a hose barb
- Sterilization through ethylyene oxide only
- Provided in packs of 10
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Óxido de etileno | |
Racor dentado |
10 Paq. | |
Recto |