Learn More
Wheaton™ Vial de centelleo de HDPE
Marca: Wheaton™ 986721
345.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Lámina metálica | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Polipropileno | |
61 mm | |
Vial de centelleo |
27 mm | |
20 ml | |
Tapón de rosca | |
1000/Paq. | |
22-400 |