Learn More
Huenersdorf™ Recipientes para muestras de HDPE
Proteja sus artículos de forma segura en los recipientes para muestras de HDPE Heunersdorf™, que se han fabricado con polipropileno (PP) seguro para los alimentos para diversos usos.
86.11€ - 271.00€
Especificaciones
Color del tapón Natural
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapa con capucha
Color Natural
Material Polietileno
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Forma Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Forma Precio Cantidad y disponibilidad  
11756735
Ver documentos
Huenersdorf™
910500
2000 ml Cuadrada
244.00€
paquete de 20
11746745
Ver documentos
Huenersdorf™
911600
2000 ml Redondo
271.00€
paquete de 25
11716735
Ver documentos
Huenersdorf™
910100
500 ml Cuadrada
86.11€
paquete de 20
Descripción
Descripción
  • Resistente a bases y ácidos diluidos
  • Tapa de cierre hermético
  • Muy congelable
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Tapa con capucha
Polietileno
Congelador, lavavajillas y microondas
Recipiente para muestras
LDPE
Natural
Apto para alimentos
Apilable