Learn More
Buerkle™ Frascos para pulverizador de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad
Vaporice líquidos con solo pulsar un botón de forma totalmente respetuosa con el medio ambiente con estos frascos con pulverizador de HDPE. Los frascos pulverizadores de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad Buerkle™ incluyen una cubierta protectora que evita la presión no intencionada de la bomba y actúa como cubierta antipolvo.
Marca: Buerkle™ 0309-3025
Descripción
- Transparentes para ver fácilmente el contenido
- Frasco de HDPE, bomba pulverizadora de PP y acero inoxidable
Especificaciones
250 mL | |
Tapón de seguridad, vaporizador de bomba, cubierta protectora | |
Sí | |
222 mm | |
Pulverización |
Transparente | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Forma redonda | |
Polipropileno, acero inoxidable |