Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
20 L
30 L
Fondo (métrico):
290 mm
310 mm
365 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- La amplia abertura de llenado facilita la limpieza
- Las asas de transporte y la tapa roscada garantizan un transporte cómodo y seguro
- Se pueden utilizar como recipientes de sedimentación
- Fabricados con HDPE transparente
- Estabilización de UV
- Hay disponibles como accesorios una graduación en litros azul autoadhesiva y llaves
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
Capacidad (métrico) | 20 L |
Certificaciones/conformidad | Suitable for foodstuffs |
Color del tapón | Blue |
Tamaño del tapón | 88 mm |
Tipo de tapón | Rosca |
Color | Transparent |
Fondo (métrico) | 365 mm |
Desechables | Reusable |