Learn More
Masterflex™ HDPE Y Connector
Diseñados para tolerancias ajustadas, estos accesorios se adaptan perfectamente a los tubos para garantizar un flujo suave y un ajuste adecuado.
44.70€ - 58.55€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -53 °C |
Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
Max. Operating Temperature (Metric) | de 65 °C |
Tipo de producto | Conector en Y |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12324598
|
Masterflex™
30614-21 |
12,7mm |
58.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12394588
|
Masterflex™
30614-09 |
4,76mm |
44.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12314598
|
Masterflex™
30614-17 |
9,52mm |
56.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Designed to tight tolerances
- Made from virgin materials
- Very good chemical resistance
- Temp range: -53 to 65°C
- Sterilize by ethylene oxide only
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
10 Paq. | |
Conector en Y |
-53 °C | |
de 65 °C |