Learn More
3M™ Cubrecabezas Versaflo™ serie S
Adecuado para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco, como la fabricación de productos farmacéuticos o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior. El cubrecabezas 3M Versaflo de la serie S es compatible con numerosos sistemas de respiradores purificadores de aire eléctricos.
75.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, homologación CE, EN14594 3A |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Visor de PETG, tejido de película laminada/no tejida de polipropileno de 2 capas |
Tipo de producto | Cubrecabezas |
Para utilizar con (aplicación) | Gas, vapor y partículas, salpicaduras de líquido, partículas voladoras de baja energía/polvo |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11775314
|
3M™
7000000142 |
L |
75.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11785314
|
3M™
7000044300 |
Pequeño |
75.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Adecuado para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco, como la fabricación de productos farmacéuticos o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior. Para la eliminación, los componentes del conjunto de suspensión y de la entrada de aire se puedan retirar y separar rápidamente para corrientes de residuos separadas, cuando las instalaciones así lo permitan.- Cubierta de cabeza con suspensión de cabeza integrada que proporciona protección a cabeza y cara
- Proporciona protección ocular y facial conforme a la norma EN166, relativa a salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F), la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas de seguridad.——
- Fabricada mediante un tejido de uso general y económico
- Cubierta para cabeza básica para protección respiratoria eléctrica
- No necesita montaje
- Lista para su uso nada más sacarla de la caja
- Excelente campo de visión, especialmente hacia abajo
Especificaciones
EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, homologación CE, EN14594 3A | |
Visor de PETG, tejido de película laminada/no tejida de polipropileno de 2 capas | |
Gas, vapor y partículas, salpicaduras de líquido, partículas voladoras de baja energía/polvo | |
PETG |
Blanco | |
Cubrecabezas | |
Suspensión de cabezal integrada |