Learn More
Thermo Scientific™ Bandas termorretráctiles para frascos de medios de PETG Nalgene™
Garantice la integridad del contenido de frascos con estos cierres antimanipulación. Las bandas termorretráctiles se han estabilizado mediante gamma e incluyen una tira de abertura para una fácil extracción.
Marca:  Thermo Scientific™ 312160-0384
130.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10314533
  • 138.00€ / paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice la integridad del contenido del frasco con las bandas termorretráctiles Thermo Scientific™ para frascos de medios de cultivo de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Basta con aplicar el par de torsión de aplicación recomendado para tapones Thermo Scientific Nalgene y deslizar la banda termorretráctil alrededor del tapón y del cuello del frasco. Caliente la banda para retraerla y proteger el contenido con un sello resistente a la manipulación.
  • Estabilizados mediante gamma e incluyen una «tira de abertura» para una fácil extracción.
  • Las bandas están disponibles en cuatro tamaños para combinarse con frascos para medios cuadrados de PETG Nalgene.
  • Las bandas se envasan de la siguiente forma: 1000 unidades por caja (dos bolsas con autocierre de 500 unidades).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PETG
1000
2195-1438
Banda termorretráctil
1000
25,4 cm -6,35 kg (27-33 pulg - lb)
38-430
Frasco cuadrado de PETG para medios de 125 a 1000 ml