Learn More
Grant Instruments™ Termobloque para termoagitador de microplaca de pocillos profundos TS-DW
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Placa de pocillos profundos 96/1000 µl Eppendorf™
Placa de pocillos profundos 96/2200 Axygen™
Placa de pocillos profundos de 96/1200 µl Starlab™
Placa de pocillos profundos de 96/2200 µl Sarstedt™
Descripción
Bloque para una placa de pocillos profundos
- Diseñado para adaptarse a las microplacas para una mejor transferencia de calor
- Garantía de tres años
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Termoagitador de microplacas TS-DW |
Tipo | Bloque |
Para utilizar con (aplicación) | Placa de pocillos profundos 96/1000 µl Eppendorf™ |