Learn More
Fisherbrand™ Manta calefactora
Utilice estos elementos de calefacción con controladores incorporados para una gran variedad de aplicaciones. Las mantas térmicas Fisherbrand™ se suministran en cajas metálicas con un exclusivo flujo de aire que mantiene la parte exterior fría al tacto.
310.00€ - 438.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | Integrado |
---|---|
Requisitos eléctricos | 230 V |
Incluye | Controlador |
Material | Caja metálica |
Tipo de producto | Manta calefactora |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10733002
|
Fisherbrand™
10083-52 |
1 l | |||||||
10884191
|
Fisherbrand™
10083-50 |
250 ml | |||||||
10200260
|
Fisherbrand™
10083-51 |
500 ml | |||||||
10332290
|
Fisherbrand™
10083-48 |
50 ml | |||||||
Descripción
- Pantalla con toma de tierra y protegida con doble fusible
- Los cartuchos del elemento de calefacción son reemplazables
- No son necesarios controladores externos
- Luces indicadoras de encendido de calefactor y de alimentación
- Temperatura máxima del elemento de 450 °C
Especificaciones
Integrado | |
Controlador | |
Manta calefactora |
230 V | |
Caja metálica | |
450 °C |