Learn More
Heidolph™ Evaporador giratorio Hei-VAP Industrial con conjunto de material de vidrio
Los evaporadores giratorios Hei-VAP Industrial tienen excelentes funciones de seguridad para el usuario y hay una amplia variedad de conjuntos de material de vidrio.
Especificaciones
Velocidad | De 6 rpm a 160 rpm |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De 20 °C a 180 °C |
Pantalla | Panel táctil de 7 pulg |
Clasificación IP | IP20 |
Capacidad calorífica (métrico) | 4000 W |
Descripción
- Excelente seguridad para el usuario con puerta de PMMA transparente de alto impacto
- El cristal de seguridad que no se empaña y la campana protectora del marco metálico proporcionan una excelente protección al usuario
- El matraz de evaporación se ilumina durante el funcionamiento para aumentar la visibilidad
- El baño de calentamiento universal admite agua u otros líquidos de baño, lo que permite realizar ajustes de temperatura de hasta 180 °C
- Los casetes receptores y la carcasa adicional de la puerta de PMMA protegen frente a amenazas de rotura del instrumental de vidrio
- Viene de serie con sistema de llenado de agua integrado, prevención de derrames y una válvula de liberación en la parte inferior
- El carro base opcional se puede manejar por completo con paneles extraíbles para el almacenamiento de la bomba de vacío, material de vidrio, disolventes o accesorios
- Certificación de acuerdo con la normativa GMP disponible para este modelo: validación para instalación (IQ) y cualificación de operación (OQ)
- Gran panel de control de pantalla táctil con pantallas iluminadas para todos los parámetros de proceso, rampas programables
Especificaciones
De 6 rpm a 160 rpm | |
Panel táctil de 7 pulg | |
4000 W |
De 20 °C a 180 °C | |
IP20 | |
Rotavapor con montaje de vidrio |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction