Learn More
HELB Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | HELB |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16803195
|
Proteintech
24700-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16893185
|
Proteintech
24700-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HELB gene ontology annotations related to this gene include cellular response to DNA damage stimulus; DNA replication, synthesis of RNA primer; negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination; regulation of DNA double-strand break processing.Especificaciones
HELB | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8NG08 | |
92797 | |
HELB Fusion Protein Ag20335 | |
Primary | |
-20°C | |
HELB |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DNA helicase B, hDHB, HELB, helicase (DNA) B | |
HELB | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |