Learn More
Angelantoni Industrie™ Flujo laminar horizontal de la serie Helios
Se utiliza para proteger el producto de los efectos peligrosos debidos a la difusión incontrolada de sustancias contaminantes del aire durante su manipulación.
Marca: Angelantoni Industrie™ ST-00277100000
Descripción
- Esterilidad del área de trabajo superior a ISO clase 5 EN 14644 1 de partículas de 0,3 y 0,5 mm
- Velocidad de flujo laminar horizontal de 0,40 m/s ±20%
- Acabado de encimera de acero inoxidable AISI 304L 2B
- Paredes laterales de vidrio templado
- Iluminación de encimera con dos lámparas fluorescentes
- Los ventiladores son de tipo centrífugo con protección IP55
- Filtración de aire realizada con prefiltros para perder una alta capacidad de retención y filtros HEPA H14
- Sistema de control por microprocesador
- Controlador automático de velocidad del aire con pantalla digital
- Orificios pasantes N°3 en cada cristal lateral para cualquier instalación de grifos
Especificaciones
Filtros HEPA H14 | |
Acabado 2B de acero inoxidable (304L) | |
Helios 72C |
Dos lámparas fluorescentes | |
Sistema de ventilación: Dos ventiladores |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.