Learn More
3M™ Gafas de seguridad integradas para cascos de protección
Las gafas de seguridad integradas para casos de protección 3M™ tienen un diseño exclusivo que permite que las gafas se puedan deslizar fácilmente entre el casco y la diadema.
261.64€ - 328.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166, con aprobación CE |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Construcción y silvicultura |
Lens Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Tinción de lente | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tinción de lente | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15749707
|
3M™
7100092586 |
Gris |
328.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15759707
|
3M™
7100092588 |
Amarillo |
328.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15769707
|
3M™
7000039637 |
Transparente | N/A | ||||||
Descripción
- Gafas de seguridad que se acoplan fácilmente a los cascos de protección 3M™ para proteger los ojos
- La gafas integradas se ajustan estrechamente a las mejillas del usuario, proporcionando una excelente protección contra partículas, polvo y aprobación conforme a EN166
- El revestimiento resistente de la lente ayuda a reducir los daños físicos y químicos
- Fácil de adaptar para un buen ajuste
Especificaciones
EN 166, con aprobación CE | |
Construcción y silvicultura | |
Policarbonato |