Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hematoxilina, 85 %
Código de producto. 10239600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-28-2
Fórmula molecular C16H14O6
Peso molecular (g/mol) 302.28
Número MDL MFCD00078111
Clave InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinónimo Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
Nombre IUPAC (6AR)-7,11b-dihidro-6H-indeno[2,1-c]cromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hematoxylin
Punto de fusión 100.0°C to 120.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air).
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.27
Pérdida por secado 10% (105°C) max.
Porcentaje de pureza 85%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 88% (on dry substance) min.
Color Beige a marrón
Cantidad 100 g
Forma física Polvo