Learn More
Velp Scientifica™ Cuenco hemisférico para matraz de 100mL
Para su uso con: Agitadores con placa calefactora AREX-6
Marca: Velp Scientifica™ A00000331
158.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para su uso con: Agitadores con placa calefactora AREX-6
- Admite varios tamaños de matraces
- Para el uso con placas calientes de 135 mm
Especificaciones
100 ml | |
Se adapta a placa de 135 mm | |
Agitadores de placas calientes AREX-6 | |
Accesorio, cuenco |