Learn More
Hemoglobina, liofilizada, > 98 %, MP Biomedicals™
CAS | 9008-02-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H10N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 226.24 |
Número MDL | MFCD00131282 |
Clave InChI | INGWEZCOABYORO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 7-methyl-2-2-furyl-1,8-naphthyridine-4 1h-one, d0y8up, 2-furan-2-yl-7-methyl-1h-1,8 naphthyridin-4-one |
PubChem CID | 13285535 |
Nombre IUPAC | 2-(furan-2-il)-7-metil-1H-1,8-naftiridin-4-ona |
SMILES | CC1=CC=C2C(=O)C=C(NC2=N1)C1=CC=CO1 |
9008-02-0 | |
226.24 | |
INGWEZCOABYORO-UHFFFAOYSA-N | |
13285535 | |
CC1=CC=C2C(=O)C=C(NC2=N1)C1=CC=CO1 |
C13H10N2O2 | |
MFCD00131282 | |
7-methyl-2-2-furyl-1,8-naphthyridine-4 1h-one, d0y8up, 2-furan-2-yl-7-methyl-1h-1,8 naphthyridin-4-one | |
2-(furan-2-il)-7-metil-1H-1,8-naftiridin-4-ona |
Especificaciones
Hemoglobin | |
Marrón-Rojo | |
C13H10N2O2 | |
7-methyl-2-2-furyl-1,8-naphthyridine-4 1h-one, d0y8up, 2-furan-2-yl-7-methyl-1h-1,8 naphthyridin-4-one | |
CC1=CC=C2C(=O)C=C(NC2=N1)C1=CC=CO1 | |
226.24 | |
≈64,500 |
9008-02-0 | |
>98% | |
MFCD00131282 | |
INGWEZCOABYORO-UHFFFAOYSA-N | |
2-(furan-2-il)-7-metil-1H-1,8-naftiridin-4-ona | |
13285535 | |
Polvo cristalino |