Learn More
Heparina sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082753 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mU
100 kU
500 kU
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 miles de unidades
1000 miles de unidades
500 miles de unidades
CAS 9041-08-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heparin Sodium Salt
Forma física Polvo
Cantidad 1 mU
Número MDL MFCD00081689
Envase Frasco de plástico