Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 8,0
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
160.00€ - 208.00€
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H18N2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 238.30 |
Número MDL | MFCD00006158 |
Clave InChI | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
Nombre IUPAC | ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15415779
|
Thermo Scientific Chemicals
J63578.AK |
250 mL |
160.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15425779
|
Thermo Scientific Chemicals
J63578.AP |
500 mL |
208.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesHEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para su uso en investigación biológica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Chemical Identifiers
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:42334 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
23831 | |
ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico |
Specifications
HEPES buffer soln. | |
Solución de tampón de 1,0 M | |
Líquido | |
MFCD00006158 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico | |
23831 |
7365-45-9 | |
8.0 | |
C8H18N2O4S | |
Miscible with water. | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes