Learn More
HEPES, > 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11410832 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N?-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza >98%