Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99+ %, para bioquímica
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Absorbancia | 0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm |
Nombre del producto químico o material | HEPES |
Condiciones de absorbancia | (5% aq. soln.) (1cm cell) |
Punto de fusión | 234.0°C to 238.0°C |
Color | (5% in water) clear, colorless |
Información de descomposición | 238°C |
Forma física | Líquido o sólido |
Cantidad | 5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HEPES