Learn More
HEPES, ≥ 99% (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | HEPES |
Punto de fusión | ∼236°C (decomposition) |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 100 g |
Notas del porcentaje del ensayo | Base seca |
Envase | Frasco de plástico |
Beilstein | 883043 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.3 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |