Learn More
HEPES, ≥ 99% (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15875298 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES
Punto de fusión ∼236°C (decomposition)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Beilstein 883043
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza ≥99%