Learn More
HEPES, ácido libre, > 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4404396 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
250 g
5 Kg
50 g
500 g
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Forma física Polvo